Key Documents
681849
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoylacetonitrile
97%
Synonyma:
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c