Hlavní dokumenty
682772
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-α-[(4S)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-2-oxazolidinylidene]-2-oxazolineacetonitrile
97%
Synonyma:
Bis[(4S)-4-(4-tert-butylphenyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]acetonitrile
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H33N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
443.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +349°, c = 2% in chloroform
mp
257-261 °C
functional group
ether
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2CO\C(N2)=C(/C#N)C3=N[C@H](CO3)c4ccc(cc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H33N3O2/c1-27(2,3)20-11-7-18(8-12-20)23-16-32-25(30-23)22(15-29)26-31-24(17-33-26)19-9-13-21(14-10-19)28(4,5)6/h7-14,23-24,30H,16-17H2,1-6H3/b25-22+/t23-,24-/m1/s1
InChI key
MWECWWUUZLQWRQ-MJIBFJBCSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.