912778
sBOX(iPr)
≥95%
Synonyma:
Diisopropyl 2,2′-(cyclopropane-1,1-diyl)(4S,4′S)-bis(4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95%
form
(Powder or Solid or Chunks)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1=C(OC[C@H]1C(=O)OC(C)C)C3(CC3)C2=N[C@@H](CO2)C(=O)OC(C)C
InChI key
JNHLVSXLRZSBTG-RYUDHWBXSA-N
Související kategorie
Application
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)