Hlavní dokumenty
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
Synonyma:
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H26N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
optical activity
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.4665
density
0.9864 g/mL at 25 °C
functional group
ether
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
InChI key
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Application
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
Sortimentní položky
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.