682675
2-Isobutyrylcyclohexanone
96%
Synonyma:
2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
96%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.5006
density
1.0076 g/mL at 25 °C
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F - closed cup
flash_point_c
104.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.