Přeskočit na
179760
2-Acetylcyclohexanone
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 450,00 Kč
3 337,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COC6H9(=O)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-858-5
Beilstein/REAXYS Number:
1858621
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
3 337,50 Kč
Ceníková cena4 450,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
111-112 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYSA-N
General description
The keto-enol tautomerism of 2-acetylcyclohexanone (ACHE) in water was studied.
Application
2-Acetylcyclohexanone was used in the synthesis of anilinoethanolamines.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
227153242705264989
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder
bp
111-112 °C/18 mmHg (lit.)
bp
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
bp
74-75 °C/19 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)