900442
Graphene/PEDOT:PSS hybrid ink
dispersion in DMF, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Synonyma:
Conductive ink, Electrochemically exfoliated graphene ink, G/PEDOT:PSS, Graphene ink
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
dispersion (in DMF)
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 3
concentration
0.2 mg/mL (PEDOT:PSS)
1 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
sheet resistance
500 Ω/sq, 20 nm film: 80% transmittance
General description
- Graphene preparation method: Electrochemical exfoliation.
- Graphene thickness by AFM: 80%, 1-3 layers.
- Sheet size by AFM: 10 μm.
- Oxygen content: 7.5% (by XPS) (C/O-ratio: 12.3).
- Raman I_D/I_G ratio: 0.4.
- Sheet resistance: 4.8 kΩ/sq.
- Typical properties of films produced thereof (after spray coating):
b) 20 nm film: 80% transmittance, 500 Ω/sq (as made).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials