Název produktu
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
Quality Segment
mol wt
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight), average Mn ~6,000(lit.)
contains
p-toluenesulfonate as dopant
composition
Oligotron™ tetramethacrylate, 0.5 wt. % , propylene carbonate, 99.5 wt. %
concentration
0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
resistance
1-10 M Ω/sq (typical surface resistance of film)
conductivity
0.1-0.5 S/cm (bulk)
density
1.189 g/mL at 25 °C
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-32-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?