Hlavní dokumenty
673404
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H27ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
216-220 °C
SMILES string
[Cl-].C1CCC(CC1)n2c[n+](C3CCCCC3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H27N2.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)20-15-21(17-11-5-2-6-12-17)19-14-8-7-13-18(19)20;/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
  • Catalyst in rhodium-N-heterocyclic carbene complex-catalyzed O-arylation of phenols with arylbromides
  • Reactant in preparation of Pd-PEPPSI complexes for catalysis of cross-coupling reactions
Legal Information
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Emerging class of privileged ligands