O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H33BF4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
424.33
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
277-282 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1CC(C2)(C3)n4cc[n+](c4)C56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C23H33N2.BF4/c1-2-25(23-12-19-6-20(13-23)8-21(7-19)14-23)15-24(1)22-9-16-3-17(10-22)5-18(4-16)11-22;2-1(3,4)5/h1-2,15-21H,3-14H2;/q+1;-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-;
InChI key
KVWCCJYLKCSVME-SVFMDKMYSA-N
Application
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?