Hlavní dokumenty
672564
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrole
95%
Synonyma:
cataCXium® POMetB
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H28NOP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
317.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
functional group
phosphine
SMILES string
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
InChI key
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Legal Information
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.