Hlavní dokumenty
669482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-fluoroacetophenone
97%
Synonyma:
3-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6BrFO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
33-37 °C
functional group
bromo
fluoro
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)