Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 800,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 440,00 Kč 3 330,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6BrFO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.563
mp
25-30 °C
density
1.574 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, fluoro, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI key
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 95% | description 95% |
| assay 97% | assay 97% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| mp 25-30 °C | mp 47-49 °C (lit.) | mp - | mp - |
| density 1.574 g/mL at 25 °C | density - | density 1.231 g/mL at 25 °C | density 1.311 g/mL at 25 °C |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?