Hlavní dokumenty
669296
Sigma-Aldrich
3-Hexyn-2-ol
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.447
density
0.909 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
InChI key
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
127.9 °F
flash_point_c
53.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)