Hlavní dokumenty
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
Synonyma:
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H16OSi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
68-72 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
InChI key
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)