597430
4-Ethynylbenzaldehyde
97%
Synonyma:
4-Formylphenylacetylene, p-Ethynylbenzaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
89-93 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
InChI key
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)