Přeskočit na
536938
Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Synonyma:
(4-Biphenylyl)sulfonyl chloride, 4-(Chlorosulfonyl)biphenyl, 4-Phenylbenzenesulfonic acid chloride, 4-Phenylbenzenesulfonyl chloride, p-Biphenylsulfonyl chloride, p-Phenylbenzenesulfonyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
1 290,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5C6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.72
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-609-1
Beilstein/REAXYS Number:
2694373
MDL number:
Form:
solid
1 290,00 Kč
Ceníková cena1 720,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mp
103-108 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents
  • Synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway
  • Preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors
  • Palladium-catalyzed desulfitative C-arylation
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)