Hlavní dokumenty
668192
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4- a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Synonyma:
(S)-MonoPhos®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H18NO2P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
359.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
190 °C (dec.)
functional group
amine
SMILES string
[p]1([o]c2c(c4c([o]1)ccc5c4cccc5)c3c(cc2)cccc3)N(C)C
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
InChI key
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.