665576
n-Butylamine-d11 deuteriochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
215-216 °C
mass shift
M+12
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H/i1D3,2D2,3D2,4D2;/hD3
InChI key
ICXXXLGATNSZAV-CCVMVDGLSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?