Hlavní dokumenty
664030
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Lineární vzorec:
FC6H3(CH3)CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
135.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
47-51 °C
functional group
fluoro
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)