Hlavní dokumenty
663344
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
InChI key
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)