663336
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]/D -23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
SMILES string
N[C@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
InChI key
LOPKSXMQWBYUOI-RKDXNWHRSA-N
Application
It can also be used as:
- A starting material in the synthesis of oxazoline-alcohol ligands, which are employed in the asymmetric addition reaction of diethylzinc to aldehydes.
- A chiral test compound in the study of enantiomeric separation of chiral primary amines using supercritical fluid chromatography (SFC) and HPLC.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.