440841
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Synonyma:
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
InChI key
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.