Hlavní dokumenty
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
refractive index
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
InChI key
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)