Hlavní dokumenty
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H24N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
InChI key
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)