Hlavní dokumenty
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-Bromo-2-butene
96%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH=C(Br)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
135.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
InChI key
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
Související kategorie
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)