Přejít k obsahu
752738
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Molekulová hmotnost:
125.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
98 atom % 15N, 98 atom % D
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
Packaging
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)