Merck
655767
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyma:
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
InChI key
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)