Hlavní dokumenty
642339
Sigma-Aldrich
IR-797 chloride
Dye content 70 %
Synonyma:
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H34Cl2N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
505.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Quality Level
composition
Dye content, 70%
mp
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
SMILES string
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
Features and Benefits
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)