Key Documents
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonyma:
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
116-120 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
InChI key
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c