Merck
09506
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Synonyma:
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6FNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-891-2
Beilstein/REAXYS Number:
2208372
MDL number:
Assay:
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
functional group
amine, fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)