638250
3-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)10-9-13-7-4-8-15(11-13)19-12-14-5-2-1-3-6-14/h1-11H,12H2
InChI key
XFBMDILDMJAPDU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c