Merck
759287
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9F3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.400
density
1.221 at 25 °C
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h5H,1-4H2
InChI key
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
170.1 °F
Bod vzplanutí (°C)
76.7 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)