636592
L-Asparagine-13C4,15N2,d8
98 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mp
232 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1,6+1/hD5
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-PYHFAUOHSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c