607983
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyma:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
Packaging
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Analýza struktury proteinů pomáhá identifikovat biomarkery nemocí a cíle léčiv, které jsou klíčové pro terapeutickou léčbu.