Hlavní dokumenty
632678
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Synonyma:
(5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid neopentylglycol ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15BO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
62-66 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI key
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)