Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 740,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
C6H2(CH3)3B(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.01
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2831927
2 740,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
115-122 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
InChI key
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Contains varying amounts of anhydride.
Application
Reactant involved in:
- Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
- Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
- Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% |
| mp 115-122 °C (lit.) | mp 125-130 °C (lit.) | mp 287-305 °C | mp 161-166 °C |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?