Hlavní dokumenty
631817
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methoxypyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6BrNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
31-35 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)