Key Documents
631299
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dinitroacetophenone
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6N2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
81-85 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O5/c1-5(11)6-2-7(9(12)13)4-8(3-6)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
WGJQPJOLPLYFJH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves