Hlavní dokumenty
617261
Sigma-Aldrich
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
Di-n-pentyl phthalate-d4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18D4H22O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
310.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
342 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChI key
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)