Key Documents
34194
Supelco
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Synonyma:
Di-n-pentyl phthalate-d4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18D4H22O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
310.42
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChI key
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
Application
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4 may be used as a surrogate standard for investigating organophosphate flame retardants in food matrices using gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometer (GC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Rice ingestion is a major pathway for human exposure to organophosphate flame retardants (OPFRs) in China.
Zhang X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 318, 686-693 (2016)