Hlavní dokumenty
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8D4H6O
Molekulová hmotnost:
126.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
density
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI key
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)