616613
2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid-d7
97 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
Pyroglutamic acid-d7
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
97 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
155-162 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c