Key Documents
616524
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene-d
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
ClDC=CCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
86.7 °C
mp
-84.8 °C
density
1.474 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-MICDWDOJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)