616346
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene
98 atom % D
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
225 °C
mp
14-16 °C (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)