Hlavní dokumenty
616117
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(stearate-18,18,18-d3)
99 atom % D
Synonyma:
Glyceryl tri(octadecanoate-18,18,18-d3), Tristearin-tri(18,18,18-d3)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C57D9H101O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
900.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % D
mp
72-75 °C (lit.)
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
DCXXMTOCNZCJGO-GQALSZNTSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)