492663
Glyceryl tri(stearate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
Glyceryl tri(octadecanoate-1-13C), Tristearin-carboxyls-13C3
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
72-75 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
Inchi Key
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c