Hlavní dokumenty
614599
Sigma-Aldrich
DL-Isopropylideneglycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D5H7O3
Molekulová hmotnost:
137.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
188-189 °C
density
1.103 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
InChI key
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)