Přeskočit na
803030
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate
98 atom % D, 97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27D6H38O2 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
424.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
14 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
application(s)
detection
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(CCC/2)C(CCC1[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C.[H]O[H]
InChI
1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
InChI key
WRLFSJXJGJBFJQ-DZAJWRDGSA-N
General description
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Application
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
705888705497739596
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
assay
97% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)