614017
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyma:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-5-d1
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥90 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)